Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248872-100
ANTIA248872-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248872-100
Anti-HSP27 Mouse Monoclonal Antibody [clone: G3.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [G3.1] antibody to HSP27 for flow cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, chimpanzee, monkey, Sheep, rat, mouse and chicken.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP27
Clonality: Monoclonal
Clone: G3.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Chimpanzee, Monkey, Sheep, Rat, Mouse, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité