Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK2]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248885-100
ANTIA248885-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248885-100
Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK2]
Anticorps
Mouse monoclonal [LK2] antibody to HSP60 for IF, WB and IHC-P with samples derived from human, monkey, mouse, rat, hamster, guinea pig, chicken, E. coli, borellia, streptococcus pyogenes, yersinia entercolitica, salmonella typhimurium, treponema hyodysenteriae, treponema innocense, trichinella spiralis, helminths, yeast and spinach.

  • Validated applications: IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP60
Clonality: Monoclonal
Clone: LK2
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Mouse, Rat, Hamster, Guinea Pig, Chicken, E. coli, Borellia, Streptococcus pyogenes, Yersinia entercolitica, Salmonella typhimurium, Treponema hyodysenteriae, Treponema innocense, Trichinella spiralis, Helminths, Yeast, Spinach

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité