Anti-IDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IDH1/1152]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248916-100
ANTIA248916-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248916-100
Anti-IDH1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: IDH1/1152]
Anticorps
Mouse monoclonal [IDH1/1152] antibody to IDH1 for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IDH1
Clonality: Monoclonal
Clone: IDH1/1152
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité