Anti-Lambda Light Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLC/1738]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A248998-100
ANTIA248998-100EA 520 EUR InStock
ANTIA248998-100
Anti-Lambda Light Chain Mouse Monoclonal Antibody [clone: LLC/1738]
Anticorps
Mouse monoclonal [LLC/1738] antibody to Lambda Light Chain for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Lambda Light Chain
Clonality: Monoclonal
Clone: LLC/1738
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité