Anti-IL2 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL2RA/2395]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249018-100
ANTIA249018-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249018-100
Anti-IL2 Receptor alpha Mouse Monoclonal Antibody [clone: IL2RA/2395]
Anticorps
Mouse monoclonal [IL2RA/2395] antibody to IL2 Receptor alpha for IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 2 to 4 µg/ml
Type: Primary
Antigen: IL2 Receptor alpha
Clonality: Monoclonal
Clone: IL2RA/2395
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité