Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2819R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249206-100
ANTIA249206-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249206-100
Anti-Cytokeratin 18 Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT18/2819R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT18/2819R] antibody to Cytokeratin 18 for flow cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from human, mouse, rat, hamster, ferret, bovine, porcine, feline, canine, sheep, goat, horse and Marmoset monkey.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: KRT18/2819R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Hamster, Ferret, Bovine, Porcine, Cat, Dog, Sheep, Goat, Horse, Marmoset Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité