Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-13M1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249433-100
ANTIA249433-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249433-100
Anti-Mucin 5AC Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1-13M1]
Anticorps
Mouse monoclonal [1-13M1] antibody to Mucin 5AC for ELISA with samples derived from human, monkey, rabbit, feline, mouse, rat, bovine and chicken.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: Mucin 5AC
Clonality: Monoclonal
Clone: 1-13M1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Monkey, Rabbit, Cat, Mouse, Rat, Bovine, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité