Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM612]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249568-100
ANTIA249568-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249568-100
Anti-PAX6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM612]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM612] antibody to PAX6 for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.
  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: PAX6
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM612
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité