Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-alpha Smooth Muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A4]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A249894-100
ANTIA249894-100EA 520 EUR InStock
ANTIA249894-100
Anti-alpha Smooth Muscle Actin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 1A4]
Anticorps
Mouse monoclonal [1A4] antibody to alpha Smooth Muscle Actin for flow cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human,baboon, monkey, bovine, porcine, sheep, goat, feline, canine, rabbit, mouse, rat, guinea pig and chicken.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 4 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: alpha Smooth Muscle Actin
Clonality: Monoclonal
Clone: 1A4
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Baboon, Monkey, Bovine, Porcine, Sheep, Goat, Cat, Dog, Rabbit, Mouse, Rat, Guinea Pig, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité