Anti-beta III Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: RG/26]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250042-100
ANTIA250042-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250042-100
Anti-beta III Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: RG/26]
Anticorps
Mouse monoclonal [RG/26] antibody to beta III Spectrin for ELISA, WB, IF and IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.
  • Validated applications: ELISA, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: beta III Spectrin
Clonality: Monoclonal
Clone: RG/26
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité