Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TIMP2/2488R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250137-100
ANTIA250137-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250137-100
Anti-TIMP2 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TIMP2/2488R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TIMP2/2488R] antibody to TIMP2 for IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Rabbit, Bovine and Zebrafish.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TIMP2
Clonality: Recombinant
Clone: TIMP2/2488R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Guinea Pig;Rabbit;Bovine;Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité