Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb122]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250183-100
ANTIA250183-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250183-100
Anti-p53 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PAb122]
Anticorps
Mouse monoclonal [PAb122] antibody to p53 for ELISA with samples derived from Human, Monkey, Canine, Mouse, Rat and Hamster.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Monoclonal
Clone: PAb122
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human;Monkey;Dog;Mouse;Rat;Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité