Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/3156R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250193-100
ANTIA250193-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250193-100
Anti-p53 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TP53/3156R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TP53/3156R] antibody to p53 for ELISA with samples derived from Human, Monkey, Canine, Mouse, Rat and Hamster.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: p53
Clonality: Recombinant
Clone: TP53/3156R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Monkey;Dog;Mouse;Rat;Hamster

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité