Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGP9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM575]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250272-100
ANTIA250272-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250272-100
Anti-PGP9.5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: SPM575]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM575] antibody to PGP9.5 for WB with samples derived from Bovine, Canine, Guinea Pig, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat, Sheep and Zebrafish.

  • Validated applications: WB
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PGP9.5
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM575
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Bovine, Dog, Guinea Pig, Human, Mouse, Porcine, Rabbit, Rat, Sheep, Zebrafish

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité