Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PD-L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PDL2/2676]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250390-100
ANTIA250390-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250390-100
Anti-PD-L2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: PDL2/2676]
Anticorps
Mouse monoclonal [PDL2/2676] antibody to PD-L2 for ELISA, Flow Cytometry, IF and WB with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF, WB
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: PD-L2
Clonality: Monoclonal
Clone: PDL2/2676
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité