Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/54/F6]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250530-100
ANTIA250530-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250530-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD5/54/F6]
Anticorps
Mouse monoclonal [CD5/54/F6] antibody to CD5 for IHC-P with samples derived from Human, Monkey, Horse, Porcine, Rabbit, Bovine, Rat, Guinea Pig and Chicken.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CD5/54/F6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Horse;Porcine;Rabbit;Bovine;Rat;Guinea Pig;Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité