Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD34 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPCA1/1806R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250683-100
ANTIA250683-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250683-100
Anti-CD34 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HPCA1/1806R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HPCA1/1806R] antibody to CD34 for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from Human and Rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 2 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD34
Clonality: Recombinant
Clone: HPCA1/1806R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité