Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody [clone: DTA-1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250837-100
ANTIA250837-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250837-100
Anti-TNFRSF18 Rat Monoclonal Antibody [clone: DTA-1]
Anticorps
Rat monoclonal [DTA-1] antibody to TNFRSF18 for Flow Cytometry and IF with samples derived from Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TNFRSF18
Clonality: Monoclonal
Clone: DTA-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2b lambda
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité