Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HIV1 p24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIV1-24/661]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250887-100
ANTIA250887-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250887-100
Anti-HIV1 p24 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HIV1-24/661]
Anticorps
Mouse monoclonal [HIV1-24/661] antibody to HIV1 p24 for ELISA, ICC and IF with samples derived from HIV Type 1.

  • Validated applications: ELISA, ICC, IF
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HIV1 p24
Clonality: Monoclonal
Clone: HIV1-24/661
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: HIV Type 1

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité