Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-pan Cytokeratin Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT/457]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250947-100
ANTIA250947-100EA 500 EUR InStock
ANTIA250947-100
Anti-pan Cytokeratin Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT/457]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT/457] antibody to pan Cytokeratin for IHC-P with samples derived from Human, Monkey, Bovine, Porcine, Goat, Rat, Mouse, Guinea Pig and Frog.

  • Validated applications: IHC-P
  • Recommended dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT/457
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Porcine;Goat;Rat;Mouse;Guinea Pig;Frog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité