Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/1335]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A250981-100
ANTIA250981-100EA 520 EUR InStock
ANTIA250981-100
Anti-Helicobacter pylori Mouse Monoclonal Antibody [clone: HP/1335]
Anticorps
Mouse monoclonal [HP/1335] antibody to Helicobacter pylori for ELISA, Flow Cytometry and IF with samples derived from Helicobacter pylori.

  • Validated applications: ELISA, Flow cytometry, IF
  • Recommended dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Helicobacter pylori
Clonality: Monoclonal
Clone: HP/1335
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Helicobacter pylori

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité