Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD47/3019] (Biotinylated)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A251234-50
ANTIA251234-50EA 500 EUR InStock
ANTIA251234-50
Anti-CD47 Mouse Monoclonal Antibody [clone: CD47/3019] (Biotinylated)
Anticorps
Mouse monoclonal [CD47/3019] antibody to CD47 (Biotin) for IF, Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from Human.

  • Validated applications: IF, Flow cytometry, IHC-P
  • Recommended dilutions: IF: 2 to 4 µg/ml, Flow cytometry: 5 µl / million cells, IHC-P: 2 to 4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD47
Clonality: Monoclonal
Clone: CD47/3019
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité