Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-beta Catenin Mouse Recombinant Antibody [clone: rCTNNB1/1507]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A251474-100
ANTIA251474-100EA 520 EUR InStock
ANTIA251474-100
Anti-beta Catenin Mouse Recombinant Antibody [clone: rCTNNB1/1507]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rCTNNB1/1507] antibody to beta Catenin for Flow Cytometry, ELISA and IHC-P with samples derived from Human, Mouse and Rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, ELISA, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: beta Catenin
Clonality: Recombinant
Clone: rCTNNB1/1507
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité