Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-MSH6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MSH6/2111]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A251962-100
ANTIA251962-100EA 520 EUR InStock
ANTIA251962-100
Anti-MSH6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MSH6/2111]
Anticorps
Mouse monoclonal [MSH6/2111] antibody to MSH6 for ELISA with samples derived from Human.

  • Validated applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: MSH6
Clonality: Monoclonal
Clone: MSH6/2111
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité