Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXA1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: FOXA1/2230R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A252048-100
ANTIA252048-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252048-100
Anti-FOXA1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: FOXA1/2230R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [FOXA1/2230R] antibody to FOXA1 for Flow Cytometry, WB, IF and IHC-P with samples derived from Human and Rat.

  • Validated applications: Flow cytometry, WB, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 0,5 to 1 µg/million cells, WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: FOXA1
Clonality: Recombinant
Clone: FOXA1/2230R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité