Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A252063-100
ANTIA252063-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252063-100
Anti-HSP60 Mouse Monoclonal Antibody [clone: LK1]
Anticorps
Mouse monoclonal [LK1] antibody to HSP60 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Hamster, Sheep, Rabbit, Bovine, Canine, Porcine, Monkey, Chicken, Xenopus laevis and Drosophila.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 0,25 to 0,5 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HSP60
Clonality: Monoclonal
Clone: LK1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster;Sheep;Rabbit;Bovine;Dog;Porcine;Monkey;Chicken;Xenopus laevis;Drosophila

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité