Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/1190]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A252373-100
ANTIA252373-100EA 500 EUR InStock
ANTIA252373-100
Anti-Cytokeratin 18 Mouse Recombinant Antibody [clone: rKRT18/1190]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rKRT18/1190] antibody to Cytokeratin 18 for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from Human, Mouse, Rat, Hamster, Ferret, Bovine, Porcine, Feline, Canine, Sheep, Goat, Horse and Marmoset Monkey.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 18
Clonality: Recombinant
Clone: rKRT18/1190
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Mouse;Rat;Hamster;Ferret;Bovine;Porcine;Cat;Dog;Sheep;Goat;Horse;Marmoset Monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité