Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAC387]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253105-100
ANTIA253105-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253105-100
Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [clone: MAC387]
Anticorps
Mouse monoclonal [MAC387] antibody to Calprotectin for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human, Baboon, Monkey, Bovine, Porcine, Goat, Horse, Feline, Canine, Rabbit, Guinea Pig, Rat and Mouse.

  • Validated applications: Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Calprotectin
Clonality: Monoclonal
Clone: MAC387
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human;Baboon;Monkey;Bovine;Porcine;Goat;Horse;Cat;Dog;Rabbit;Guinea Pig;Rat;Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité