Anti-Spermidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-SAT1-3]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253125-100
ANTIA253125-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253125-100
Anti-Spermidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: CPTC-SAT1-3]
Anticorps
Mouse monoclonal [CPTC-SAT1-3] antibody to Spermidine for ELISA with samples derived from Human.
  • Validated applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: Spermidine
Clonality: Monoclonal
Clone: CPTC-SAT1-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité