Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD43 Rabbit Recombinant Antibody [clone: SPN/1766R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253212-100
ANTIA253212-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253212-100
Anti-CD43 Rabbit Recombinant Antibody [clone: SPN/1766R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [SPN/1766R] antibody to CD43 for WB, Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from Human.

  • Validated applications: WB, Flow cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, Flow cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD43
Clonality: Recombinant
Clone: SPN/1766R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité