Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TIMP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TIMP1/1944R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253312-100
ANTIA253312-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253312-100
Anti-TIMP1 Rabbit Recombinant Antibody [clone: TIMP1/1944R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [TIMP1/1944R] antibody to TIMP1 for ELISA with samples derived from human.

  • Validated Applications: ELISA

Type: Primary
Antigen: TIMP1
Clonality: Recombinant
Clone: TIMP1/1944R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité