Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TLR4/230]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253332-100
ANTIA253332-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253332-100
Anti-TLR4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TLR4/230]
Anticorps
Mouse monoclonal [TLR4/230] antibody to TLR4 for Functional Studies with samples derived from human,monkey, porcine, canine, rat and guinea pig.

  • Validated Applications: Functional Studies

Type: Primary
Antigen: TLR4
Clonality: Monoclonal
Clone: TLR4/230
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Monkey, Porcine, Dog, Rat, Guinea Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité