Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRP94 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSP90B1/3168R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253388-100
ANTIA253388-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253388-100
Anti-GRP94 Rabbit Recombinant Antibody [clone: HSP90B1/3168R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [HSP90B1/3168R] antibody to GRP94 for Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from human,monkey, horse, bovine, sheep, pig, rabbit, canine, rat, mouse, hamster, guinea pig, chicken and xenopus laevis.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: GRP94
Clonality: Recombinant
Clone: HSP90B1/3168R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Monkey, Horse, Bovine, Sheep, Pig, Rabbit, Dog, Rat, Mouse, Hamster, Guinea Pig, Chicken, Xenopus laevis

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité