Anti-C3d Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3D/2891]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253394-100
ANTIA253394-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253394-100
Anti-C3d Mouse Monoclonal Antibody [clone: C3D/2891]
Anticorps
Mouse monoclonal [C3D/2891] antibody to C3d for ELISA with samples derived from human.
  • Validated Applications: ELISA
Type: Primary
Antigen: C3d
Clonality: Monoclonal
Clone: C3D/2891
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité