Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CRIS-1]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253712-100
ANTIA253712-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253712-100
Anti-CD5 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: CRIS-1]
Anticorps
Mouse monoclonal [CRIS-1] antibody to CD5 for Flow Cytometry, IF, Functional Studies and IP with samples derived from human and rhesus monkey.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, Functional Studies, IP
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IP: 0,5 to 1 µg / 500 µg protein

Type: Primary
Antigen: CD5
Clonality: Monoclonal
Clone: CRIS-1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Rhesus monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité