Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-3C11]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253891-100
ANTIA253891-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253891-100
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 156-3C11]
Anticorps
Mouse monoclonal [156-3C11] antibody to CD44 for Functional Studies, Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human, babbon and greenmonkey.

  • Validated Applications: Functional Studies, Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 2 to 4 µg/million cells IF: 2 to 4 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: 156-3C11
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human;Baboon;Green monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité