Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM544]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253892-100
ANTIA253892-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253892-100
Anti-CD44 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: SPM544]
Anticorps
Mouse monoclonal [SPM544] antibody to CD44 for IF, Functional Studies, WB and IHC-P with samples derived from human, babbon and greenmonkey.

  • Validated Applications: IF, Functional Studies, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD44
Clonality: Monoclonal
Clone: SPM544
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Baboon, Green monkey

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité