Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79a Mouse Recombinant Antibody [clone: rIGA/764]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253959-100
ANTIA253959-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253959-100
Anti-CD79a Mouse Recombinant Antibody [clone: rIGA/764]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rIGA/764] antibody to CD79a for Flow Cytometry, IF and IHC-P with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Recombinant
Clone: rIGA/764
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité