Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD79a Rabbit Recombinant Antibody [Clone: IGA/1688R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A253972-100
ANTIA253972-100EA 520 EUR InStock
ANTIA253972-100
Anti-CD79a Rabbit Recombinant Antibody [Clone: IGA/1688R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [IGA/1688R] antibody to CD79a for WB, IF, Flow Cytometry and IHC-P with samples derived from human, mouse and rat.

  • Validated Applications: WB, IF, Flow Cytometry, IHC-P
  • Recommended Dilutions: WB: 1 to 2 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml, Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD79a
Clonality: Recombinant
Clone: IGA/1688R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité