Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: A17.1.1]

Fournisseur: Antibodies.com LLC
ANTIA253988-100EA 500 EUR InStock
ANTIA253988-100
Anti-CDK1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: A17.1.1]
Anticorps
Mouse monoclonal [A17.1.1] antibody to CDK1 for IF, IP, WB, IHC-P and Kinase Assay with samples derived from human, mouse, rat, guinea pig, Woodchuck, xenopus and chicken.

  • Validated Applications: IF, IP, WB, IHC-P, Kinase Assay
  • Recommended Dilutions: IF: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 2-4 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CDK1
Clonality: Monoclonal
Clone: A17.1.1
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Human, Mouse, Rat, Guinea Pig, Woodchuck, Xenopus, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité