Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-Giardia lamblia Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BB1.1E5]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254036-100
ANTIA254036-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254036-100
Anti-Giardia lamblia Mouse Monoclonal Antibody [Clone: BB1.1E5]
Anticorps
Mouse monoclonal [BB1.1E5] antibody to Giardia lamblia for ELISA and IF with samples derived from Giardia lamblia.

  • Validated Applications: ELISA, IF
  • Recommended Dilutions: ELISA: 1 to 5 µg/ml, IF: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: Giardia lamblia
Clonality: Monoclonal
Clone: BB1.1E5
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: Giardia lambia

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité