Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AE-1/AE-3]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254108-100
ANTIA254108-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254108-100
Anti-pan Cytokeratin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: AE-1/AE-3]
Anticorps
Mouse monoclonal [AE-1/AE-3] antibody to pan Cytokeratin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human,monkey, bovine, canine, rabbit, mouse, rat and chicken.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 0,25 to 0,5 µg/ml

Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: Monoclonal
Clone: AE-1/AE-3
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: Multiple
Reactivity: Human, Monkey, Bovine, Dog, Rabbit, Mouse, Rat, Chicken

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité