Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-HPV16 L1 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHPV16L1/1058]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254177-100
ANTIA254177-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254177-100
Anti-HPV16 L1 Mouse Recombinant Antibody [clone: rHPV16L1/1058]
Anticorps
Recombinant mouse monoclonal [rHPV16L1/1058] antibody to HPV16 L1 for IHC-P with samples derived from HPV-16.

  • Validated Applications: IHC-P
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: HPV16 L1
Clonality: Recombinant
Clone: rHPV16L1/1058
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1 kappa
Reactivity: HPV-16

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité