Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Rabbit IgG Rabbit Recombinant Antibody [Clone: NCRBM/1520R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254184-100
ANTIA254184-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254184-100
Anti-Rabbit IgG Rabbit Recombinant Antibody [Clone: NCRBM/1520R]
Anticorps
Rabbit IgG - Isotype Control for Flow Cytometry, IF, IP, IHC, WB and Isotype Control.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, IP, IHC, WB, Isotype Control

Type: Control
Antigen: Rabbit IgG
Clonality: Recombinant
Clone: NCRBM/1520R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité