Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-pan Cytokeratin Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT/1877R]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254197-100
ANTIA254197-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254197-100
Anti-pan Cytokeratin Rabbit Recombinant Antibody [clone: KRT/1877R]
Anticorps
Recombinant rabbit monoclonal [KRT/1877R] antibody to pan Cytokeratin for Flow Cytometry, IF, WB and IHC-P with samples derived from human,monkey, bovine, porcine, goat, rat, mouse, guinea pig and frog.

  • Validated Applications: Flow Cytometry, IF, WB, IHC-P
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 to 2 µg/million cells, IF: 1 to 2 µg/ml, WB: 1 to 2 µg/ml, IHC-P: 1 to 2 µg/ml

Type: Primary
Antigen: pan Cytokeratin
Clonality: Recombinant
Clone: KRT/1877R
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human;Monkey;Bovine;Pig;Goat;Rat;Mouse;Guinea pig;Frog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité