Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S100A9/1011]
Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254334-100
ANTIA254334-100EA 520 EUR InStock
ANTIA254334-100
Anti-Calprotectin Mouse Monoclonal Antibody [Clone: S100A9/1011]
Anticorps
Mouse monoclonal [S100A9/1011] antibody to Calprotectin for IHC with samples derived from human.
  • Validated Applications: IHC
  • Recommended Dilutions: IHC-P: 1 to 2 µg/ml
Type: Primary
Antigen: Calprotectin
Clonality: Monoclonal
Clone: S100A9/1011
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité