Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LPAM-1 Rat Monoclonal Antibody [clone: DATK32]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254400-100
ANTIA254400-100EA 155 EUR InStock
ANTIA254400-100
Anti-LPAM-1 Rat Monoclonal Antibody [clone: DATK32]
Anticorps
Rat monoclonal [DATK32] antibody to LPAM-1 for IP, Flow Cytometry, IHC-Fr and FUNC with samples derived from mouse.

  • Validated Applications: IP, Flow Cytometry, IHC to Fr, FUNC

Type: Primary
Antigen: LPAM-1
Clonality: Monoclonal
Clone: DATK32
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG2a kappa
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité