Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TR9] (Biotin)

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254405-100
ANTIA254405-100EA 345 EUR InStock
ANTIA254405-100
Anti-CD36 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: TR9] (Biotin)
Anticorps
Mouse monoclonal [TR9] antibody to CD36 (Biotin) for Flow Cytometry with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1 µg/ml

Type: Primary
Antigen: CD36
Clonality: Monoclonal
Clone: TR9
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité