Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TCR V gamma 4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A11.904]

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254425-100
ANTIA254425-100EA 280 EUR InStock
ANTIA254425-100
Anti-TCR V gamma 4 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 4A11.904]
Anticorps
Mouse monoclonal [4A11.904] antibody to TCR V gamma 4 for Flow Cytometry with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 2 to 6 µg/ml

Type: Primary
Antigen: TCR V gamma 4
Clonality: Monoclonal
Clone: 4A11.904
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité