Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PAC-1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PAC-1] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))

Fournisseur: ANTIBODIES.COM
A254428-100
ANTIA254428-100EA 435 EUR InStock
ANTIA254428-100
Anti-PAC-1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone: PAC-1] (PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex))
Anticorps
Mouse monoclonal [PAC-1] antibody to PAC-1 (PerCP) for Flow Cytometry with samples derived from human.

  • Validated Applications: Flow Cytometry
  • Recommended Dilutions: Flow Cytometry: The reagent is designed for analysis of human blood cells using 10µl reagent / 100µl of whole blood or 106 cells in a suspension,

Type: Primary
Antigen: PAC-1
Clonality: Monoclonal
Clone: PAC-1
Conjugation: PerCP (Peridinin-Chlorophyll Protein Complex)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM kappa
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité